Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2580,00 zł
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description for NA electrophoresis | description for in vitro diagnostic use | description certified by the BSC, Dye content 50 % |
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) nucleic acid detection: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - |
| application(s) hematology | application(s) - | application(s) hematology | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form solution | form powder | form solution | form powder or crystals |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD - | IVD for in vitro diagnostic use | IVD - |
| Quality Level 500 | Quality Level 200 | Quality Level 500 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?