Przejdź do
I0160
Imipenem monohydrate
≥98% (HPLC), B-lactam antibiotic, powder
Synonim(y):
(5R,6S)-6-[(1R)-1-Hydroxyethyl]-3-[[2-[(iminomethyl)amino]ethyl]thio]-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid monohydrate, Primaxin monohydrate, Tienam monohydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
773,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H17N3O4S · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
317.36
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
264-734-5
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
773,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Imipenem monohydrate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
antibiotic activity spectrum
mycobacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2CC(SCCNC=N)=C(N2C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H17N3O4S.H2O/c1-6(16)9-7-4-8(20-3-2-14-5-13)10(12(18)19)15(7)11(9)17;/h5-7,9,16H,2-4H2,1H3,(H2,13,14)(H,18,19);1H2/t6-,7-,9-;/m1./s1
InChI key
GSOSVVULSKVSLQ-JJVRHELESA-N
General description
Chemical structure: β-lactam
Application
Imipenem monohydrate has been used to determine the resistance profiles of Pseudomonas aeruginosa isolates. It has also been used in susceptibility testing against Acinetobacter baumannii.
Biochem/physiol Actions
Imipenem is found effective against gram positive and negative aerobes and anaerobes. Imipenem is often combined with cilastatin, to inhibit its metabolism in kidney.
Imipenem monohydrate is a broad spectrum B-lactam antibiotic.
Imipenem monohydrate is a broad spectrum B-lactam antibiotic. It is a member of the carbapenem class of "magic bullet" antibiotics for severe infections.
Features and Benefits
This compound was developed by Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Imipenem monohydrate
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)