Przejdź do
I0161
IWR-1
≥98% (HPLC), powder, Tankyrase1/2 inhibitor
Synonim(y):
4-(1,3,3a,4,7,7a-Hexahydro-1,3-dioxo-4,7-methano-2H-isoindol-2-yl)-N-8-quinolinyl-Benzamide, IWR1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
655,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H19N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
409.44
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
655,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
IWR-1, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C(Nc1cccc2cccnc12)c3ccc(cc3)N4C(=O)[C@@H]5[C@H]6C[C@H](C=C6)[C@@H]5C4=O
InChI
1S/C25H19N3O3/c29-23(27-19-5-1-3-14-4-2-12-26-22(14)19)15-8-10-18(11-9-15)28-24(30)20-16-6-7-17(13-16)21(20)25(28)31/h1-12,16-17,20-21H,13H2,(H,27,29)/t16-,17+,20-,21+
InChI key
ZGSXEXBYLJIOGF-ALFLXDJESA-N
Application
IWR-1 has been used as an antagonist for Wingless/Integrated (WNT) signaling pathway in human embryonic stem cells (hESCs), mice lewis lung carcinoma (LLC) and Sepia embryos.
Biochem/physiol Actions
IWR-1 is a tankyrase inhibitor and is cytotoxic for cancer stem-like cells. It inhibits the in vivo progression of osteosarcoma. IWR-1 interacts with RNA polymerase II and is crucial for the formation of preinitiation complex.
The Wnt/b-catenin (‘canonical′) pathway maintains transcriptional programs that enable stem cells to remain multipotent.
The Wnt/b-catenin (‘canonical′) pathway maintains transcriptional programs that enable stem cells to remain multipotent. Hyperactivation of the Wnt/b-catenin pathway leads to disease stage. IWR-3 act as inhibitors of Wnt response. It appear that IWR compounds induce stabilization of Axin proteins via a direct interaction, which is a part of the b-catenin destruction complex (consists of Apc, Axin, Ck1 and Gsk3b).
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
681669W2020ALD00528
description
≥98% (HPLC)
description
Wnt Antagonist I, IWR-1-endo, is a cell-permeable inhibitor of TNKS1/PARP5a (IC50 = 131 nM) & TNKS2/PARP5b (IC50 = 56 nM). Suppress Wnt-stimulated transcription activity (IC50 = 180 nM).
description
≥98% (HPLC)
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
H2O: ≥20 mg/mL
solubility
-
color
white to beige
color
off-white
color
white to off-white
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under IWR-1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)