Przejdź do
I0658
IC 261
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1,3-Dihydro-3-[(2,4,6-trimethoxyphenyl)methylene]-2H-indol-2-one, SU5607
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
740,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H17NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.33
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32150319
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: >10 mg/mL
SMILES string
COc1cc(OC)c(\C=C2/C(=O)Nc3ccccc23)c(OC)c1
InChI
1S/C18H17NO4/c1-21-11-8-16(22-2)14(17(9-11)23-3)10-13-12-6-4-5-7-15(12)19-18(13)20/h4-10H,1-3H3,(H,19,20)/b13-10-
InChI key
JBJYTZXCZDNOJW-RAXLEYEMSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Casein kinase 1 δ (CK1δ) and CK1 ε inhibitor.
Physical form
Product is a mixture of the Z- and E-isomers, with the predominant isomer expected to be E.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP5014
description
≥98% (HPLC)
description
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
Quality Level
100
Quality Level
-
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
-
storage condition
protect from light
storage condition
-
color
yellow
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under IC 261
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)