Przejdź do
I134
L-N5-(1-Iminoethyl)ornithine hydrochloride
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
L-NIO hydrochloride, L-Ornithine ψ-acetamidine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1890,00 zł
1606,50 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6420,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H15N3O2 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.21 (free base basis)
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥95% (HPLC)
Mol wt:
calculated mol wt 173.22 g/mol
1606,50 zł
Cena katalogowa1890,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
mol wt
calculated mol wt 173.22 g/mol
storage condition
desiccated, under inert gas
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(NCCC[C@H](N)C(O)=O)=N.[H]Cl
InChI
1S/C7H15N3O2.ClH/c1-5(8)10-4-2-3-6(9)7(11)12;/h6H,2-4,9H2,1H3,(H2,8,10)(H,11,12);1H/t6-;/m0./s1
InChI key
JIBZSGQTCBWUKL-RGMNGODLSA-N
Application
L-N5-(1-Iminoethyl) ornithine hydrochloride has been used to study the effects of the cytotoxic drug paclitaxel and carbachol (a cholinergic agonist) to induce death in breast tumor MCF-7 cells and the role of nitric oxide synthase (NOS) in this effect. It has also been used to study its effects on pulmonary arterial responses to sufentanil in the feline pulmonary vascular bed.
Biochem/physiol Actions
A potent irreversible inhibitor of nitric oxide synthase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P2533400600SML3600
description
≥95% (HPLC)
description
mol wt 15,000-30,000
description
A cell-permeable, more potent inhibitor of endothelial nitric oxide synthase compared to other arginine analogs such as L-NAME and L-NMMA.
description
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder or solid
form
solid
form
powder
mol wt
calculated mol wt 173.22 g/mol
mol wt
15,000-30,000
mol wt
-
mol wt
-
storage condition
desiccated, under inert gas
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
desiccated, under inert gas, protect from light
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)