Przejdź do
I1633
Insulin chain A oxidized ammonium salt from bovine pancreas
≥80% (HPLC), powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
191,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
632,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3730,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C97H151N25O46S4 · (NH3)x
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2531.64 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160703
Biological source:
bovine
Form:
powder
Assay:
≥80% (HPLC)
191,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥80% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)C[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CN)[C@H](CC)C)C(C)C)CCC(=O)O)CCC(=O)N)C[S](=O)(=O)O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C[S](=O)(=O)O)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CC(C)
InChI
1S/C97H151N25O46S4/c1-12-46(10)77(120-72(131)35-98)96(154)122-76(45(8)9)94(152)107-55(24-28-74(134)135)79(137)104-53(22-26-69(100)128)82(140)116-66(40-171(163,164)165)93(151)118-64(38-169(157,158)159)90(148)103-47(11)78(136)114-63(37-124)89(147)121-75(44(6)7)95(153)119-67(41-172(166,167)168)92(150)115-62(36-123)88(146)109-57(30-43(4)5)84(142)110-58(31-48-13-17-50(125)18-14-48)85(143)105-52(21-25-68(99)127)80(138)108-56(29-42(2)3)83(141)106-54(23-27-73(132)133)81(139)112-60(33-70(101)129)87(145)111-59(32-49-15-19-51(126)20-16-49)86(144)117-65(39-170(160,161)162)91(149)113-61(97(155)156)34-71(102)130/h13-20,42-47,52-67,75-77,123-126H,12,21-41,98H2,1-11H3,(H2,99,127)(H2,100,128)(H2,101,129)(H2,102,130)(H,103,148)(H,104,137)(H,105,143)(H,106,141)(H,107,152)(H,108,138)(H,109,146)(H,110,142)(H,111,145)(H,112,139)(H,113,149)(H,114,136)(H,115,150)(H,116,140)(H,117,144)(H,118,151)(H,119,153)(H,120,131)(H,121,147)(H,122,154)(H,132,133)(H,134,135)(H,155,156)(H,157,158,159)(H,160,161,162)(H,163,164,165)(H,166,167,168)/t46-,47-,52-,53-,54-,55-,56-,57-,58-,59-,60-,61-,62-,63-,64-,65-,66-,67-,75-,76-,77-/m0/s1
InChI key
WYHLQQAVJPCFKN-DQLAGKHYSA-N
Gene Information
cow ... INS(280829)
Biochem/physiol Actions
Human insulin is made up of 51 amino acids. It consists of two peptide chains, 21 amino acids make up A-chain and chain B contains 31 amino acids. The two chains are linked together by a disulfide bond, to form a classical insulin fold with three α helices, chain A having two and one in chain B.
Insulin regulates the cellular uptake, utilization, and storage of glucose, amino acids, and fatty acids. It inhibits the breakdown of glycogen, protein, and fat. The α chain contains an intrachain disulfide bond.
Preparation Note
Prepared by a modification of Sanger, F., et al., Biochem. J., 44, 126 (1949).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I6383I1764I5500
description
≥80% (HPLC), powder
description
≥80% (HPLC), powder
description
BioReagent, suitable for protein sequencing
description
≥25 USP units/mg (HPLC), powder
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
-
biological source
-
assay
≥80% (HPLC)
assay
≥80% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... INS(280829)
Gene Information
cow ... INS(280829)
Gene Information
-
Gene Information
cow ... INS(280829)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)