Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H21NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.74
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócstorage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CCC(C)C(N)C(=O)OC(C)(C)C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?