As listed in the 'PROPERTIES' section, this product should be stored at
−20°C.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 226,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 725,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
226,00 zł
assay
≥98%
Quality Segment
form
crystalline
technique(s)
cell culture | plant: suitable
color
white to pink
mp
165-169 °C (lit.)
application(s)
agriculture
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)
InChI key
SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N
Application
- as standard to quantify hormones
- to modify MS (Murashige and Skoog) media for the initiation of callus
- as an external standard in the analyses of free endogenous growth regulators
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description suitable for plant cell culture, crystalline | description PESTANAL®, analytical standard | description 98% |
| assay ≥98% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form crystalline | form - | form - |
| mp 165-169 °C (lit.) | mp 165-169 °C (lit.) | mp 165-169 °C (lit.) |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| color white to pink | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Indoleacetic acid
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Storage temperature
1 answer-
Helpful?
-
-
I want to use this IAA to induce human OsTIR1-Auxin-inducible-degron cell line to degrade protein of interest. If this product is appliable in this experiment.
1 answer-
This product is tested for use in plant tissue culture. Suitability for other applications would have to be determined experimentally by the end user. This compound is soluble in ethanol at 50 mg/mL and may be diluted further with medium or buffer. Please see the links below to review publications that may be helpful:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7659001/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7544234/Helpful?
-