Przejdź do
I3159
IMD-0354
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
N-(3,5-Bis-trifluoromethylphenyl)-5-chloro-2-hydroxybenzamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1920,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H8ClF6NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
383.67
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: >20 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)Nc2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H8ClF6NO2/c16-9-1-2-12(24)11(6-9)13(25)23-10-4-7(14(17,18)19)3-8(5-10)15(20,21)22/h1-6,24H,(H,23,25)
InChI key
CHILCFMQWMQVAL-UHFFFAOYSA-N
Application
IMD-0354 has been used to study the effect of NF-κB (nuclear factor) inhibition on differentially expressed in chondrocytes 2. It has also been used to study the role of NF-κB signaling in tumor necrosis factor-induced certain transcription factors expression using human primary fibroblasts.
Biochem/physiol Actions
IMD-0354 acts as an inhibitor by inhibiting the phosphorylation of the NF-κB (nuclear factor) and its translocation into the nucleus. It blocks IκBα phosphorylation (IC50 ~ 250 nM). Cardioprotectant, that reduces IL-1β and MCP-1 production (IC50 < 1 μM) in cardiomyocytes. IMD-0354 affects angiogenesis, which has been observed in human umbilical vein endothelial cells. It prevents tube formation and migration of the cells. In vivo studies also prove that IMD-0354 inhibits retinal vessel growth. IMD-0354 also acts as an inhibitor of Aquaporin 4 (AQP4) inhibitor (IC50 0.2μM) with no inhibitory potency to IKK-β.
Packaging
Light sensitive. Packaged under nitrogen.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
401482SML2737
description
≥98% (HPLC), solid
description
The IKK-2 Inhibitor V, also referenced under CAS 978-62-1, controls the biological activity of IKK-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
description
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
ethanol: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)