Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2050,00 zł
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
mouse
technique(s)
indirect ELISA: suitable, neutralization: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Il1a(16175)
General description
Anti-interleukin-1α specifically reacts with mouse IL-1α. It does not react with human IL-1α and IL-1β or mouse IL-1β.
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description IgG fraction of antiserum, lyophilized powder | description IgG fraction of antiserum, lyophilized powder | description clone 409405, purified immunoglobulin, lyophilized powder |
| antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form purified immunoglobulin |
| biological source goat | biological source goat | biological source mouse |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| technique(s) indirect ELISA: suitable, western blot: suitable, neutralization: suitable | technique(s) western blot: 1-2 μg/mL, neutralization: suitable | technique(s) western blot: 1-2 μg/mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Interleukin-1α antibody produced in goat
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?