Przejdź do
I4377
2′,3′-O-Isopropylideneguanosine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H17N5O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.30
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
206-651-9
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥98% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C)O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O1)n3cnc4C(=O)NC(N)=Nc34
InChI
1S/C13H17N5O5/c1-13(2)22-7-5(3-19)21-11(8(7)23-13)18-4-15-6-9(18)16-12(14)17-10(6)20/h4-5,7-8,11,19H,3H2,1-2H3,(H3,14,16,17,20)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
InChI key
XKPDAYWPKILAMO-IOSLPCCCSA-N
Application
2′,3′-O-Isopropylideneguanosine derivatives may be used as cap analogs.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)