Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1210,00 zł
biological source
human
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
assay
>95% (SDS-PAGE)
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Human myeloma IgG1, κ is purified from human plasma by fractionation, ion-exchange, and affinity chromatography procedures.
Application
Physical form
Analysis Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description purified immunoglobulin, >95% (SDS-PAGE) | description purified immunoglobulin, >95% (SDS-PAGE) | description clone MOPC 21, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description purified immunoglobulin, >90% (microfluidic capillary gel electrophoresis) |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source human | biological source human | biological source mouse | biological source human |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| assay >95% (SDS-PAGE) | assay >95% (SDS-PAGE) | assay - | assay >90% (microfluidic capillary gel electrophoresis) |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?