Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1620,00 zł 1377,00 zł |
0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2110,00 zł 1793,50 zł |
Informacje o tej pozycji
1377,00 zł
Cena katalogowa1620,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
secondary antibodies
clone
SG-16, monoclonal
contains
15 mM sodium azide
technique(s)
indirect ELISA: 1:5,000
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone SG-16, ascites fluid | description clone GG-6, ascites fluid | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description clone GG-6, purified from hybridoma cell culture |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate peroxidase conjugate |
| technique(s) indirect ELISA: 1:5,000 | technique(s) indirect ELISA: 1:20,000 | technique(s) indirect ELISA: 1:20,000 | technique(s) direct ELISA: 1:16,000-1:32,000 using 2.5 μg/ml human IgG for coating. |
| antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified from hybridoma cell culture |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source goat | biological source mouse |
| isotype IgG1 | isotype IgG1 | isotype - | isotype IgG1 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![Monoclonal Anti-Human IgG1 (Fab specific) [G1m(f)] antibody produced in mouse clone SG-16, ascites fluid](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/245/879/4f218cfe-aa20-409d-9449-056eba5e3d7b/640/4f218cfe-aa20-409d-9449-056eba5e3d7b.jpg)