Przejdź do
I5396
IL-1α mouse
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonim(y):
Interleukin-1α, mIL-1α, IL-1α
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32040503
Biological source:
mouse
Recombinant:
expressed in E. coli
Assay:
≥97% (SDS-PAGE)
Form:
lyophilized powder
Mol wt:
18 kDa
Impurities:
<0.1 EU/μg
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Interleukin-1α from mouse, IL-1α, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
biological source
mouse
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
3-7 pg/mL ED50
quality
endotoxin tested
mol wt
18 kDa
packaging
pkg of 5 and 25 μg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<0.1 EU/μg
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... IL1A(3552)
Biochem/physiol Actions
Interleukin-1 (IL-1), originally known as Lymphocyte Activating Factor (LA F), activates T cells and lymphocytes, which then proliferate and secrete Interleukin-2 (IL-2). The proliferative activity of human IL-1α is tested in culture using the murine cell line D10S.
Physical form
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline containing 0.25 mg bovine serum albumin.
Analysis Note
The biological activity is measured in a cel proliferation assay using the murine helper T cell line, D10.G4.1.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Interleukin-1α from mouse
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)