Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 585,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1220,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
585,00 zł
conjugate
unconjugated
Quality Segment
grade
reagent grade
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
essentially salt-free, lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Bovine IgG is purified from pooled normal bovine serum by fractionation and ion-exchange chromatography.
Application
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder | description technical grade, ≥80% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution | description reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder | description reagent grade, ≥95% (HPLC), buffered aqueous solution |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| form essentially salt-free, lyophilized powder | form buffered aqueous solution | form essentially salt-free, lyophilized powder | form buffered aqueous solution |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| target post-translational modification unmodified | target post-translational modification unmodified | target post-translational modification - | target post-translational modification unmodified |
| grade reagent grade | grade technical grade | grade reagent grade | grade reagent grade |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under IgG from bovine serum
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?