Przejdź do
I5763
Indophenol
Powder
Synonim(y):
Phenolindophenol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.21
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
207-913-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2095656
470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Indophenol,
form
powder
Quality Segment
color
dark green to black
mp
>300 °C (lit.)
solubility
1 M NaOH: 10 mg/mL, clear, blue to very deep blue
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1ccc(cc1)N=C2C=CC(=O)C=C2
InChI
1S/C12H9NO2/c14-11-5-1-9(2-6-11)13-10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,14H
InChI key
RSAZYXZUJROYKR-UHFFFAOYSA-N
General description
Indophenol method is common for the determination of ammonia. The reaction gives a blue product, which is measured spectrophotometrically.
Indophenol is used in hair dyes, redox materials, lubricants, liquid crystal displays, biosensor and fuel cells. It is toxic to fishes and is implicated in environmental pollution.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
330574D1878
description
-
description
Dye content 60 %
description
suitable for vitamin C determination, BioReagent
color
dark green to black
color
-
color
-
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
1 M NaOH: 10 mg/mL, clear, blue to very deep blue
solubility
-
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL, clear, blue to very deep blue
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
food and beverages
hematology
histology
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)