Przejdź do
I6410
ISCK03
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
Benzenesulfonamide,4-(1,1-dimethylethyl)-N-[4-(1H-imidazol-1-yl)phenyl], [4-t-Butylphenyl]-N-(4-imidazol-1-yl phenyl)sulfonamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
601,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21N3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
355.45
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
601,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
yellow
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccc(cc2)-n3ccnc3
InChI
1S/C19H21N3O2S/c1-19(2,3)15-4-10-18(11-5-15)25(23,24)21-16-6-8-17(9-7-16)22-13-12-20-14-22/h4-14,21H,1-3H3
InChI key
XQABBHBFHWHMKF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ISCK03 inhibits in vitro phosphorylation of c-Kit in a dose dependent manner.
ISCK03 inhibits in vitro phosphorylation of c-Kit in a dose dependent manner. ISCK03 inhibits SCF (stem cell factor)-induced c-kit phosphorylation in 501mel human melanoma cells. Complete inhibition was observed with 1 and 5 μM ISCK03.
Features and Benefits
This compound is featured on the PDGFR page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D0444C6617I6783
CBIQ ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
C6617
CBIQ
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥95% (HPLC), film
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (GC), powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (GC)
form
solid
form
film
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: 0.5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL
solubility
DMSO: 25 mg/mL
color
yellow
color
colorless to white
color
off-white
color
white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)