Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3620,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 165 kDa
species reactivity
human, mouse, rat
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 4 μg using 0.5 mg of a 3T3/A31 RIPA lysate, western blot: 0.5-2 μg/mL using RIPA lysates of 3T3/A31 mouse fibroblasts
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IRS1(3667)
mouse ... Irs1(16367)
rat ... Irs1(25467)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description affinity isolated antibody |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source rabbit | biological source rabbit |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Gene Information human ... IRS1(3667) | Gene Information human ... IRS1(3667) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?