Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1000 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 615,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41161502
eCl@ss:
32039090
615,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polystyrene
sterility
sterile
packaging
sleeve of 50
manufacturer/tradename
Nunc 251586
size
10 μL
color
blue
General description
Colour-coded Nunc® Disposable Loops and Needles are precision molded from nontoxic (USP Class VI) polystyrene material to provide a smooth loop surface. High quality plastics for use in biotechnology, pharmaceutical and research laboratories, as well as in the production of vaccines and diagnostic kits.
Features and Benefits
- Radiation sterilized—no need for flame sterilization
- Hydrophilic treatment during manufacturing process
- Liquid adherence properties that prevent accidental discharge of droplets
- Meet semi-quantitative standard for handling samples
Legal Information
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description blue, size 10 μL, sleeve of 50 | description blue, pkg of 600 (50 sleeves of 12 each), size 10 μL | description colorless, size 1 μL, sleeve of 50 | description size 1 μL, pkg of 600 (50 sleeves of 12 each) |
| material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene |
| size 10 μL | size 10 μL | size 1 μL | size 1 μL |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| color blue | color blue | color colorless | color colorless |
| manufacturer/tradename Nunc 251586 | manufacturer/tradename Nunc 254437 | manufacturer/tradename Nunc 253287 | manufacturer/tradename Nunc 254410 |
| packaging sleeve of 50 | packaging pkg of 600 (50 sleeves of 12 each) | packaging sleeve of 50 | packaging pkg of 600 (50 sleeves of 12 each) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nunc® inoculating loops
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?