Merck
I7633
IMDM
With ʟ-glutamine and HEPES, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Synonim(y):
Iscove′s MDM, Iscoves MDM, Iscove’s Modified Dulbecco’s Medium, IMDM
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
eCl@ss:
32035490
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Iscove′s Modified Dulbecco′s Medium, With L-glutamine and 25 mM HEPES, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
form
powder
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable
components
phenol red: yes
glucose: yes
L-glutamine: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Iscove′s Modified Dulbecco′s medium is a modification of Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium (DME) containing selenium, additional amino acids, and vitamins, sodium pyruvate, 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid (HEPES) buffer, and potassium nitrate instead of ferric nitrate. Iscove′s medium supports murine B lymphocytes, hemopoietic tissue from bone marrow, B cells stimulated with lipopolysaccharide, T lymphocytes, and a variety of hybrid cells.
Application
Iscove′s Modified Dulbecco′s Medium has been used to culture KG1a cells (human leukemic cell line) and Chinese hamster ovary (CHO) DG44 cell line.
Reported to support murine B lymphocytes, hematopoietic tissue from bone marrow, B cells stimulated with lipopolysaccharide, T lymphocytes, and a variety of hybrid cells.
Preparation Note
Formulated to contain 17.7 grams of powder per liter of medium.
Supplement with 3.024 g/L sodium bicarbonate.
Still not finding the right product?
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10035-04-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)