Przejdź do
I7643
Amine-terminated magnetic particles
50 mg/mL in deionized water
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.56
MDL number:
Form:
suspension
Biological source:
synthetic (organic)
3600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
form
suspension
concentration
50 mg/mL in deionized water
extent of labeling
~12 μmol per mL
technique(s)
affinity chromatography: suitable
matrix
Superparamagnetic iron oxide particles, approx. 1 μm in size
capacity
~10 mg/mL, protein coupling capacity (protein)
suitability
suitable for microbiology
storage temp.
2-8°C
Application
Amine-terminated magnetic particles are buffered in an aqueous solution and used for affinity chromatography, protein chromatography and activated/functionalized matrices. Amine-terminated magnetic particles have been used in the development of methods to detect Mycobacterium tuberculosis and Herpes Simplex Virus-1.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
565733
description
50 mg/mL in deionized water
description
average Mn 10,000
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
concentration
50 mg/mL in deionized water
concentration
-
form
suspension
form
solid
suitability
suitable for microbiology
suitability
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)