Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2680,00 zł 2278,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2278,00 zł
Cena katalogowa2680,00 złZaoszczędź 15%biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in NSO cells
assay
>90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
0.5-1.5 mg per mL ED50
mol wt
34 kDa by SDS-PAGE (reducing), calculated mol wt ~28 kDa
packaging
pkg of 25 μg
impurities
endotoxin, tested
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... IGFBP5(3488)
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description >90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder | description recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture | description recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture, ≥95% (SDS-PAGE) | description recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture, ≥95% (SDS-PAGE) |
| assay >90% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| recombinant expressed in NSO cells | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in NSO cells | recombinant expressed in NSO cells |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form lyophilized powder | form lyophilized | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?