Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 722,00 zł 613,70 zł |
Informacje o tej pozycji
613,70 zł
Cena katalogowa722,00 złZaoszczędź 15%biological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
whole antiserum
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
contains
15 mM sodium azide
technique(s)
indirect ELISA: 1:30,000, quantitative precipitin assay: 4.0 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description whole antiserum | description whole antiserum | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description whole antiserum |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| technique(s) indirect ELISA: 1:30,000, quantitative precipitin assay: 4.0 mg/mL | technique(s) quantitative precipitin assay: 4.0-7.0 mg/mL, indirect ELISA: 1:50,000 | technique(s) indirect ELISA: 1:10,000 | technique(s) quantitative precipitin assay: 4.0 mg/mL, indirect ELISA: 1:40,000 |
| antibody form whole antiserum | antibody form whole antiserum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form whole antiserum |
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Human IgG (Fab specific) antibody produced in goat
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?