Przejdź do
I9271
5-(Iodoacetamido)fluorescein
≥90% purity (HPLC), powder
Synonim(y):
5-IAF
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1630,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H14INO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
515.25
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Beilstein/REAXYS Number:
6543244
1630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
5-(Iodoacetamido)fluorescein, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
yellow to orange
solubility
DMSO: 5 mg/mL
fluorescence
λex 492 nm; λem 515 nm (Mercaptoethanol adduct), λex 493 nm; λem 522 nm (pH 9.2)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(NC(=O)CI)ccc45)c1
InChI
1S/C22H14INO6/c23-10-20(27)24-11-1-4-15-14(7-11)21(28)30-22(15)16-5-2-12(25)8-18(16)29-19-9-13(26)3-6-17(19)22/h1-9,25-26H,10H2,(H,24,27)
InChI key
UATCLPJEZJKNHE-UHFFFAOYSA-N
General description
5-(Iodoacetamido)fluorescein is a thiol reactive fluorescein derivative.
Application
5-(Iodoacetamido)fluorescein is used for the synthesis of fluorescently labeled organelles (nuclei and nuclear matrices), proteins and peptides that include enzymes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D0531F4274
description
≥90% (HPLC)
description
≥90% (HPLC)
description
≥97.5% (HPLC)
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
color
yellow to orange
color
yellow to orange
color
yellow to very dark yellow
fluorescence
λex 492 nm; λem 515 nm (Mercaptoethanol adduct), λex 493 nm; λem 522 nm (pH 9.2)
fluorescence
λex 495 nm; λem 516 nm
fluorescence
λex 492 nm; λem 518 nm (green)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
-
solubility
acetone: soluble 10 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)