Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4140,00 zł
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in NS.1 cells
assay
>98% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
mol wt
98 kDa
packaging
pkg of 10 μg
impurities
endotoxin, tested
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... IL10(3586)
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description >98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NS.1 cells, buffered aqueous solution | description Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC) | description recombinant, expressed in Sf21 cells, ≥97% (SDS-PAGE), lyophilized powder | description IL-10, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture |
| biological source human | biological source human | biological source - | biological source human |
| assay >98% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) |
| recombinant expressed in NS.1 cells | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in Sf21 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells |
| form buffered aqueous solution | form lyophilized | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| mol wt 98 kDa | mol wt 18.6 kDa | mol wt - | mol wt dimer 17 kDa (glycosylated) |
| Gene Information human ... IL10(3586) | Gene Information human ... IL10(3586) | Gene Information - | Gene Information human ... IL10(3586) |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?