Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 970,00 zł 824,50 zł |
0.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
824,50 zł
Cena katalogowa970,00 złZaoszczędź 15%biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
secondary antibodies
clone
HP-6002, monoclonal
contains
15 mM sodium azide
technique(s)
indirect ELISA: 1:2,000
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone HP-6002, ascites fluid | description clone HP-6001, ascites fluid | description clone HP-6001, purified from hybridoma cell culture | description clone GG-7, purified from hybridoma cell culture |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified immunoglobulin |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate - |
| technique(s) indirect ELISA: 1:2,000 | technique(s) indirect ELISA: 1:3,000 | technique(s) indirect ELISA: 0.5 μg/mL using 1 μg/mL Human IgG1 myeloma protein for coating. | technique(s) ELISA: suitable, indirect ELISA: 0.25-0.5 μg/mL using 5μg/mL human IgG for coating., immunofluorescence: suitable |
| isotype IgG1 | isotype IgG2b | isotype IgG2b | isotype IgG1 |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?