Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 569,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 734,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H31N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
341.45
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
569,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Ile-Pro-Ile, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 1 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(C)C(N)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(C(C)CC)C(O)=O
InChI
1S/C17H31N3O4/c1-5-10(3)13(18)16(22)20-9-7-8-12(20)15(21)19-14(17(23)24)11(4)6-2/h10-14H,5-9,18H2,1-4H3,(H,19,21)(H,23,24)
InChI key
JNTMAZFVYNDPLB-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Dipeptidyl peptidase IV Inhibitor. Inhibits entry of HIV-1 or HIV-2
Inhibitor of dipeptidyl peptidase IV. Inhibits entry of HIV-1 or HIV-2 into T lymphoblastoid and monocytoid cell lines.
Features and Benefits
This compound is featured on the Neuropeptidases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?