Przejdź do
I9890
m-Iodobenzylguanidine hemisulfate salt
≥98% (HPLC), ADP ribosylation inhibitor
Synonim(y):
MIBG
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
628,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H10IN3 · 1/2H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.13
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
628,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
m-Iodobenzylguanidine hemisulfate salt, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
impurities
<0.5% Free iodobenzylamine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.NC(=N)NCc1cccc(I)c1.NC(=N)NCc2cccc(I)c2
InChI
1S/2C8H10IN3.H2O4S/c2*9-7-3-1-2-6(4-7)5-12-8(10)11;1-5(2,3)4/h2*1-4H,5H2,(H4,10,11,12);(H2,1,2,3,4)
InChI key
XNACDNPGABUBFR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Antitumor agent which inhibits ADP ribosylation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I0328000
description
≥98% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
impurities
<0.5% Free iodobenzylamine
impurities
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)