Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
IROA Technologies
suitability
suitable for (Metabolite Standards), suitable for mass spectrometry
application(s)
lipidomics
metabolomics
microbiology
shipped in
dry ice
storage temp.
-65 to -96°C
General description
IROA-IS jest równomiernie znakowany około 5% izotopu 12Ci 95% 13C. Jednolicie oznakowane 95% pików znakowanych 13Cjest łatwo obliczane i identyfikowane przez oprogramowanie IROA ClusterFinder.
Application
Badania nad metabolitami. Badania metabolomiczne. Standardy te są najczęściej wykorzystywane do zapewnienia czasów retencji i widm dla tych kluczowych produktów. Mogą być używane do dodawania do próbek eksperymentalnych o naturalnej liczebności, takich jak komórki, tkanki, krew, osocze, materiał roślinny itp. w celu identyfikacji i kwantyfikacji pików. Pomaga również w optymalizacji protokołów analitycznych spektrometrii mas, kwalifikacji i kwantyfikacji czułości spektrometrii mas. Pomaga w znalezieniu granicy wykrywalności dla określonych parametrów analitycznych.
Features and Benefits
- Pomaga w znalezieniu i wyrównaniu szczytów.
- Zmniejsza zmienność w codziennych pomiarach.
- Charakterystyka każdego związku pozwala na łatwe obliczenie obszaru skorygowanego o tłumienie dla każdego związku. Korekta tłumienia i normalizacja jest wykonywana przez ClusterFinder przy użyciu właściwości właściwych dla pików IS.
- Użytkownik zawsze otrzymuje surowe, skorygowane o supresję i znormalizowane dane, dzięki czemu można dokonać najlepszego wyboru w projekcie eksperymentalnym.
- Może być używany do budowania retencji nieznanych związków.
- Normalizacja całkowitego pola powierzchni pod krzywą (AUC) dla wszystkich naturalnych, skorygowanych pików do całkowitego AUC dla odpowiadających im pików IROA-IS.
Other Notes
- 5% of 12C isotope
- 95% of 13C isotope
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?