Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2490,00 zł 2116,50 zł |
Informacje o tej pozycji
2116,50 zł
Cena katalogowa2490,00 złZaoszczędź 15%biological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
rat
technique(s)
capture ELISA: 0.2-0.8 μg/mL, flow cytometry: 2.5 μg using 106 rat cortical stem cells, western blot: 0.1 μg/mL
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... JAG1(182)
rat ... Jag1(29146)
General description
Immunogen
Application
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description affinity isolated antibody, lyophilized powder | description recombinant, expressed in HEK 293 cells | description - | description purified immunoglobulin, buffered aqueous solution |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source goat | biological source rabbit | biological source hamster | biological source mouse |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C |
| Gene Information human ... JAG1(182) | Gene Information human ... JAG1(182) | Gene Information mouse ... Jag2(16450) | Gene Information human ... JAG1(182) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?