Przejdź do
J4144
Jo-1 human
recombinant, expressed in E. coli, solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1980,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
MDL number:
Form:
solution
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
55 kDa by SDS-PAGE
1980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
solution
mol wt
55 kDa by SDS-PAGE
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... HARS(3035)
General description
Jo-1, or histidyl-transfer ribonucleic acid synthetase, is a homodimeric enzyme that catalyzes the coupling of histidine to its specific transfer RNA (tRNA), prior to transport of histidine to the ribosome, and subsequent incorporation of histidine into polypeptide chains. Jo-1 has been associated with various autoimmune disorders, such as polymyositis and dermatomyositis, and T-cell mediated autoimmunity.
Biochem/physiol Actions
The anti-Jo-1 antibody has been associated with an increased frequency of interstitial pulmonary disease in polymyositis/dermatomyositis patients.
Used in the immunoassay for antibodies to Jo-1.
Physical form
Solution in 6 M urea, 500 mM sodium chloride, 10 mM Tris HCl buffer, pH 8.0.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA036539SRP3126
description
recombinant, expressed in E. coli, solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
expressed in E. coli
mol wt
55 kDa by SDS-PAGE
mol wt
-
mol wt
3.4 kDa
form
solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
lyophilized
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
P12081
UniProt accession no.
P12081
UniProt accession no.
O14786
Gene Information
human ... HARS(3035)
Gene Information
human ... HARS(3035)
Gene Information
human ... NRP1(8829)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)