Przejdź do
J4252
JWH-015
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
(2-Methyl-1-propyl-1H-indol-3-yl)-1-naphthalenylmethanone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
795,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2060,00 zł
1751,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H21NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.42
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
795,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
drug control
kontrollierte Droge in Deutschland, regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
color
off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL (with heating)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCn1c(C)c(C(=O)c2cccc3ccccc23)c4ccccc14
InChI
1S/C23H21NO/c1-3-15-24-16(2)22(20-12-6-7-14-21(20)24)23(25)19-13-8-10-17-9-4-5-11-18(17)19/h4-14H,3,15H2,1-2H3
InChI key
LJSBBBWQTLXQEN-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CNR2(1269)
rat ... Cnr1(25248)
Application
JWH-015 has been used to study its effect on tumor-evoked pain behavior. It has also been used to study its protective effects on rat brain mitochondria upon paraquat exposure.
Biochem/physiol Actions
JWH-015 is a selective CB2 cannabinoid receptor agonist. JWH-015 is structurally classified as naphthoylindoles.
Features and Benefits
This compound is featured on the Cannabinoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3348S035S043
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
description
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
liquid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL (with heating)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
off-white
color
white to beige
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)