Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1180,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4920,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1180,00 zł
Nazwa produktu
Kainic acid monohydrate, ≥99% (TLC)
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
impurities
Glutamate, free
solubility
H2O: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.CC(=C)[C@H]1CN[C@@H]([C@H]1CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H15NO4.H2O/c1-5(2)7-4-11-9(10(14)15)6(7)3-8(12)13;/h6-7,9,11H,1,3-4H2,2H3,(H,12,13)(H,14,15);1H2/t6-,7+,9-;/m0./s1
InChI key
FZNZRJRSYLQHLT-SLGZUKMRSA-N
Gene Information
human ... GRIA1(2890), GRIA2(2891), GRIA4(2893), GRIK1(2897), GRIK2(2898), GRIK3(2899), GRIK4(2900), GRIK5(2901), SLC1A1(6505), SLC1A2(6506), SLC1A3(6507)
mouse ... Gria1(14799)
rat ... Gria1(50592), Grik1(29559), Grik4(24406), Grin2a(24409)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% (TLC) | description ≥98% (HPLC), from Digenea simplex | description An excitatory amino acid receptor agonist selective for the kainate receptor subtype (Ki = 21 nM for ³H-kainate binding in rat striatum). | description ≥98% (HPLC), powder |
| assay ≥99% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: soluble | solubility H2O: >10 mg/mL | solubility water: 10 mg/mL, dilute base: 10 mg/mL | solubility H2O: >10 mg/mL |
| impurities Glutamate, free | impurities - | impurities - | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kainic acid monohydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?