Przejdź do
K2000
α-Ketoglutaric acid potassium salt
≥98% (enzymatic)
Synonim(y):
2-Oxopentanedioic acid potassium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
394,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
965,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2200,00 zł
1870,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H5O5K
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.19
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
213-641-8
MDL number:
394,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (enzymatic)
form
powder
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[K+].OC(=O)CCC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H6O5.K/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
XTCZBVVKDHLWKU-UHFFFAOYSA-M
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
K1750K187575890
description
≥98% (enzymatic)
description
≥98.5% (NaOH, titration)
description
≥98% (titration)
description
99.0-101.0% (T)
assay
≥98% (enzymatic)
assay
≥98.5% (NaOH, titration)
assay
≥98% (titration)
assay
99.0-101.0% (T)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 1 g/10 mL, clear to slightly hazy, colorless to almost colorless
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystals
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)