Przejdź do
K2380
D-Kynurenine
Synonim(y):
β-Anthraniloyl-D-alanine, D-2-Amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutanoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.21
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
faint yellow to yellow
application(s)
cell analysis
SMILES string
N[C@H](CC(=O)c1ccccc1N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O3/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(13)5-8(12)10(14)15/h1-4,8H,5,11-12H2,(H,14,15)/t8-/m1/s1
InChI key
YGPSJZOEDVAXAB-MRVPVSSYSA-N
Biochem/physiol Actions
D-Kynurenine may be used along with L-kynurenine to assess the specificity and kinetics of kynurenine metabolizing enzymes. D-Kynurenine is used to study the selectivity and activity of the G protein-coupled receptor, GPR109B. D-Kynurenine is used as a substrate in a fluorometric assay of D-amino acid oxidase.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)