Przejdź do
K3125
Kojic acid
≥98.5% (HPLC), powder, tyrosinase inhibitor
Synonim(y):
2-Hydroxymethyl-5-hydroxy-γ-pyrone, 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4H-4-pyranone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
885,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1970,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.11
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
207-922-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
120895
Assay:
≥98.5% (HPLC)
Form:
powder
885,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kojic acid,
assay
≥98.5% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
mp
152-155 °C (lit.)
SMILES string
OCC1=CC(=O)C(O)=CO1
InChI
1S/C6H6O4/c7-2-4-1-5(8)6(9)3-10-4/h1,3,7,9H,2H2
InChI key
BEJNERDRQOWKJM-UHFFFAOYSA-N
Application
Kojic acid has been used:
  • as an inhibitor of tyrosinase in guinea pigs pigmented hyperopic (PH)
  • as a reference inhibitor standard for screening tyrosinase inhibition
  • as a positive control for inhibition of tyrosinase in B16F10 melanoma cells
Biochem/physiol Actions
Kojic acid is derived from some fungal species such as, Aspergillus, Acetobacter and Penicillium.. It halts melanin synthesis by inhibiting tyrosinase enzyme. It is used in the preparation of skin whitening cosmetics. However, kojic acid usage is minimal in cosmetics, as it induces skin irritation by its unstability and cytotoxic nature during long storage. It is an antioxidant and elicits radioprotective effects on chelating with manganese and zinc.
Tyrosinase inhibitor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
95197
Kojic acid analytical standard
Supelco
95197
Kojic acid
description
-
description
analytical standard
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
152-155 °C (lit.)
mp
152-155 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kojic acid
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)