Przejdź do
K3378
Kinetin
BioReagent, suitable for plant cell culture, amorphous powder
Synonim(y):
6-Furfurylaminopurine, N6-Furfuryladenine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
425,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1570,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9N5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.21
UNSPSC Code:
10171502
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-382-2
Beilstein/REAXYS Number:
21703
MDL number:
425,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98% (TLC and HPLC)
form
amorphous powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
color
off-white
application(s)
agriculture
SMILES string
C(Nc1ncnc2[nH]cnc12)c3ccco3
InChI
1S/C10H9N5O/c1-2-7(16-3-1)4-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h1-3,5-6H,4H2,(H2,11,12,13,14,15)
InChI key
QANMHLXAZMSUEX-UHFFFAOYSA-N
General description
Kinetin is a cell division factor or cytokinin from DNA. It occurs naturally in various plant extracts such as those from coconuts, maize endosperm, banana and horsechestnut fruits, carrot and tobacco leaves, grapes, crown gall tumors, female gametophytes of Ginkgo and many other sources.
Application
Kinetin has been used as a supplement in modified MS medium for culturing various plant tissues. It has also been used to study its effect on thymus and immune function of aging rats.
Biochem/physiol Actions
Kinetin has an ability to induce cell division differentiation and growth. In addition, it also acts as an antioxidant and delays the aging process. Kinetin acts as a potential tool for studying effects of red light on plants.
Kinetin is an adenine-type cytokinin phytohormone that is used in plant culture media such as Murashige & Skoog media in conjunction with auxins such as indole-3-acetic acid (IAA), Indole-3-butyric acid (IBA), 1-napthaleneacetic acid (NAA) or others to induce the fomation of callus and to regenerate plant tissues from callus.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
K3253K075348130
description
BioReagent, suitable for plant cell culture, amorphous powder
description
1 mg/mL, BioReagent, suitable for plant cell culture
description
suitable for plant cell culture, crystalline
description
≥99.0% (HPLC)
form
amorphous powder
form
solution
form
crystalline
form
-
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
color
off-white
color
-
color
white
color
-
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kinetin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Do you have data on water solubility of kinetin, both crystalline and amorphous. Thank you
    1 answer
    1. The available solubility information for this compound does not differentiate between crystalline and amorphous. Kinetin is poorly soluble directly in water at <1 mg/mL. The solubility of this product is tested at 50 mg/mL in glacial acetic acid. Stock solutions may then be diluted with water or buffer. Dilute kinetin solutions may also be prepared at 1 mg/mL in 1N NaOH. Other sources indicate this material is also soluble in DMSO at approximately 43 mg/mL.