Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2360,00 zł
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Quality Segment
product line
PRECISIO® Kinase
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
102-138 nmol/min·mg
mol wt
~67 kDa
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PDPK1(5170)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution | description affinity isolated antibody |
| Gene Information human ... PDPK1(5170) | Gene Information human ... PDPK1(5170) |
| specific activity 102-138 nmol/min·mg | specific activity - |
| assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay - |
| recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant - |
| form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous solution |
| mol wt ~67 kDa | mol wt - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?