Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł |
5 x 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1090,00 zł
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
technique(s)
quantitative precipitin assay: suitable
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IGK@(50802)
General description
Immunogen
Application
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description affinity isolated antibody, lyophilized powder | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution |
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| conjugate unconjugated | conjugate peroxidase conjugate | conjugate FITC conjugate | conjugate alkaline phosphatase conjugate |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| technique(s) quantitative precipitin assay: suitable | technique(s) direct ELISA: 1:1,000 | technique(s) direct immunofluorescence: 1:16 | technique(s) dot blot: 1:30,000, direct ELISA: 1:30,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50 |
| form lyophilized powder | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous glycerol solution |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?