Przejdź do
K3761
KT 5720
From microbial, ≥98% (HPLC), PKA inhibitor, powder
Synonim(y):
(9S,10S,12R)-2,3,9,10,11,12-Hexahydro-10-hydroxy-9-methyl-1-oxo-9,12-epoxy-1H-diindolo[1,2,3-fg:3′,2′,1′-kl]pyrrolo[3,4-i][1,6]benzodiazocine-10-carboxylic acid hexyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H31N3O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
537.61
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
KT 5720, ≥98% (HPLC), powder
biological source
microbial
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to faint yellow
solubility
methanol: 5 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCOC([C@@]1(O)C[C@@]2([H])N3C(C=CC=C4)=C4C5=C3C6=C(C(C=CC=C7)=C7N6[C@]1(C)O2)C8=C5C(NC8)=O)=O
InChI
1S/C32H31N3O5/c1-3-4-5-10-15-39-30(37)32(38)16-23-34-21-13-8-6-11-18(21)25-26-20(17-33-29(26)36)24-19-12-7-9-14-22(19)35(28(24)27(25)34)31(32,2)40-23/h6-9,11-14,23,38H,3-5,10,15-17H2,1-2H3,(H,33,36)/t23-,31+,32-/m0/s1
InChI key
ZHEHVZXPFVXKEY-IKZDWWSZSA-N
Application
KT 5720 has been used as a chemical inhibitor of cell signaling pathway. It has also been used as a protein kinase A (PKA) inhibitor to study its effect on the nuclear import of CRTC1 in α-MSH-activated B16-F0 cells and on COX-2 stimulation of tumor-associated Vascular endothelial growth factor (VEGF) expression.
Biochem/physiol Actions
Specific, cell-permeable inhibitor of protein kinase A (PKA). No significant effect on protein kinase C (PKC), protein kinase G (PKG) or myosin light chain kinase (MLCK).
Features and Benefits
This compound is featured on the PKA & PKG page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
420320420323K1388
description
≥98% (HPLC), powder
description
A potent, specific, cell-permeable, reversible and ATP-competitive inhibitor of protein kinase A (Ki = 56 nM) that is prepared by a chemical modification of K-252a.
description
InSolution, ≥95%
description
≥85% (HPLC), lyophilized powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥85% (HPLC)
biological source
microbial
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
liquid
form
lyophilized powder
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
-
solubility
methanol: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: soluble
solubility
ethyl acetate: 5 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under KT 5720
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)