Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1870,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H25N3O9 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
415.82
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51102829
MDL number:
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
Streptomyces kasugaensis
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]2O)[C@@H](N)C[C@@H]1NC(C(O)=O)=N.Cl
InChI
1S/C14H25N3O9.ClH/c1-3-5(17-12(16)13(23)24)2-4(15)14(25-3)26-11-9(21)7(19)6(18)8(20)10(11)22;/h3-11,14,18-22H,2,15H2,1H3,(H2,16,17)(H,23,24);1H/t3-,4+,5+,6-,7+,8+,9-,10+,11+,14-;/m1./s1
InChI key
ZDRBJJNXJOSCLR-NZXABURVSA-N
General description
Chemical structure: aminoglycoside
Application
Biochem/physiol Actions
Kasugamycin binds within the mRNA channel of the 30S subunit between the universally conserved G926 and A794 nucleotides in 16S ribosomal RNA. It inhibits protein synthesis and binding of aminoacyl-sRNA to the ribosomes in fungi and induces f-met-tRNA dissociation from the P-site of the 30S subunit.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?