Przejdź do
K8250
11-Ketotestosterone
synthetic (organic), ≥98.00% (TLC), Androgen , powder
Synonim(y):
17β-Hydroxy-4-androstene-3,11-dione, 17β-Hydroxyandrost-4-ene-3,11-dione, 4-Androsten-17β-ol-3,11-dione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H26O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.41
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98.00% (TLC)
Form:
powder
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
11-Ketotestosterone,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98.00% (TLC)
form
powder
drug control
Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
solubility
ethanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C19H26O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h9,13-14,16-17,22H,3-8,10H2,1-2H3/t13-,14-,16-,17+,18-,19-/m0/s1
InChI key
WTPMRQZHJLJSBO-XQALERBDSA-N
Biochem/physiol Actions
11-Ketotestosterone is a minor androgen in humans, but a major androgen in fish.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T0100000BP1076
Testosterone European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T0100000
Testosterone
Testosterone British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP1076
Testosterone
description
-
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
crystalline powder
assay
≥98.00% (TLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
ethanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)