Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 338,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3220,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
338,00 zł
Nazwa produktu
L-Kynurenine, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mp
219 °C
application(s)
detection
SMILES string
N[C@@H](CC(=O)c1ccccc1N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O3/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(13)5-8(12)10(14)15/h1-4,8H,5,11-12H2,(H,14,15)/t8-/m0/s1
InChI key
YGPSJZOEDVAXAB-QMMMGPOBSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description analytical standard | description crystalline | description analytical standard |
| form powder | form - | form crystalline | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| mp 219 °C | mp - | mp - | mp - |
| application(s) detection | application(s) - | application(s) - | application(s) clinical testing |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Kynurenine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
Does this come in liquid form
1 answer-
This product is supplied in powder form. A prepared solution is not available. Kynurenine, in solution, is not stable for long periods and loses activity relatively quickly.
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
Ist gelöstes Kynurenine bei -20°C haltbar und wenn ja wie lang?
1 answer-
The stability of the solution at -20 °C is not determined. Upon resuspension of L-Kynurenine, it is recommended to store solutions at 15-25 °C. The resuspended product is stable for 6 months when properly stored. It is also recommended to protect this product from light.