Przejdź do
L0280
Latex beads, amine-modified polystyrene, fluorescent blue
aqueous suspension, 2.0 μm mean particle size
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
406,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.56
MDL number:
406,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
aqueous suspension
Quality Segment
composition
Solids, 2.5%
technique(s)
cell based assay: suitable
mean particle size
2.0 μm
fluorescence
λex ~360 nm; λem ~420 nm
application(s)
cell analysis
Application
Latex beads, amine-modified polystyrene, fluorescent blue has been used:
  • as inert beads to study the role of autophagy proteins in LC3-associated phagosome (LAP) maturation
  • in the culturing of peritoneal cells for phagocytic latex bead assay ex vivo
  • in the preparation of LAP stimuli coated beads
Biochem/physiol Actions
Polystyrene latex beads can be used to create latex agglutination systems. Polystyrene latex beads have been used to study the transmission of Mycobacterium leprae, the causative pathogen of leprosy, as well as to develop a method for mass screening for both pulmonary and extrapulmonary tuberculosis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L0780
description
aqueous suspension, 2.0 μm mean particle size
description
aqueous suspension, 0.05 μm mean particle size
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
fluorescence
λex ~360 nm; λem ~420 nm
fluorescence
λex ~360 nm; λem ~420 nm
application(s)
cell analysis
application(s)
cell analysis
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
composition
Solids, 2.5%
composition
Solids, 2.4%
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the concentration of beads in 1 mL?
    1 answer
    1. The bead concentration is not determined on a lot to lot basis. However, historical data indicate a concentration of approximately 5.71 billion particles per milliliter.