Przejdź do
L0289
Lysozyme Biotin-Caproyl
lyophilized powder, >20,000 U/mg (Activity of lysozyme used for congugation.)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.2 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3170,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
>20,000 U/mg (Activity of lysozyme used for congugation.)
3170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
>20,000 U/mg (Activity of lysozyme used for congugation.)
storage temp.
2-8°C
General description
Contains approx. 3-5 moles biotin to one mole of lysozyme.
Biochem/physiol Actions
Total activity of conjugate against immobilized avidin >90%
Physical form
Lyophilized powder containing potassium phosphate and sodium chloride.
Other Notes
One unit will lyse 0.6 μg of Micrococcus lysodeikticus per minute by turbidimetric detection at 600 nm when suspended in buffer at pH 6.2 at 25 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
10837059001L1667LY0100
description
lyophilized powder, >20,000 U/mg (Activity of lysozyme used for congugation.)
description
from hen egg white
description
Lysobac™, recombinant, expressed in rice, lyophilized powder, ≥100,000 units/mg protein
description
sufficient for 100 tests
specific activity
>20,000 U/mg (Activity of lysozyme used for congugation.)
specific activity
>23000 U/mg (Shugar units)
specific activity
≥100,000 units/mg protein
specific activity
-
form
lyophilized powder
form
solid
form
lyophilized powder
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)