Przejdź do
L0399
Leuprolide acetate salt
≥98% (HPLC), GnRH agonist
Synonim(y):
des-Gly10-[D-Leu6]-LH-RH ethylamide, Leuprorelin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
543,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1920,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C59H84N16O12 · xC2H4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1209.40 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
543,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Leuprolide acetate salt, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCNC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc3c[nH]c4ccccc34)NC(=O)[C@H](Cc5c[nH]cn5)NC(=O)[C@@H]6CCC(=O)N6
InChI
1S/C59H84N16O12/c1-6-63-57(86)48-14-10-22-75(48)58(87)41(13-9-21-64-59(60)61)68-51(80)42(23-32(2)3)69-52(81)43(24-33(4)5)70-53(82)44(25-34-15-17-37(77)18-16-34)71-56(85)47(30-76)74-54(83)45(26-35-28-65-39-12-8-7-11-38(35)39)72-55(84)46(27-36-29-62-31-66-36)73-50(79)40-19-20-49(78)67-40/h7-8,11-12,15-18,28-29,31-33,40-48,65,76-77H,6,9-10,13-14,19-27,30H2,1-5H3,(H,62,66)(H,63,86)(H,67,78)(H,68,80)(H,69,81)(H,70,82)(H,71,85)(H,72,84)(H,73,79)(H,74,83)(H4,60,61,64)/t40-,41-,42-,43+,44-,45-,46-,47-,48-/m0/s1
InChI key
GFIJNRVAKGFPGQ-LIJARHBVSA-N
Gene Information
human ... GNRHR(2798)
rat ... Gnrhr(81668)
Application
In mice, leuprolide acetate salt has been used to check the need of estrogen receptor α in spermatogenic cells, for development or function in fertilization.
Biochem/physiol Actions
Glp-His-Trp-Ser-Tyr-Leu-Leu-Arg-Pro-NHEt (des-Gly10-[D-Leu6]-LH-RH) is a GnRH (gonadotropin-releasing hormone) agonist, leuprolide. GnRH (Glp-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2), which is also referred as LHRH (luteinizing hormone-releasing hormone) or gonadorelin, is crucial for mammalian reproduction and is released from hypothalamic neurons. It is responsible for the secretion of gonadotropins, luteinizing hormone (LH) and follicle-stimulating hormone (FSH), from the pituitary glands. Mutations in GnRH are associated with normosmic congenital hypogonadotropic hypogonadism. Low concentration of leuprolide can be used for the treatment of endometriosis, uterine fibroids, central precocious puberty and advanced prostate cancer.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR31931358503L0376000
vibrant-m
L0376000
Leuprorelin
description
≥98% (HPLC)
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Gene Information
human ... GNRHR(2798)
rat ... Gnrhr(81668)
Gene Information
-
Gene Information
human ... GNRHR(2798)
Gene Information
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)