Przejdź do
L0657
Lard oil
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
575,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
963,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
232-405-5
NACRES:
NA.25
MDL number:
575,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
impurities
~0.5% free fatty acids
functional group
oleic acid
lipid type
oils
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Lard oil may be used to test the properties of antioxidants such as flavonoids and as a producer of mutagens and oxidants in oil smoke.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1013206378429378372
description
-
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
viscosity 30,000 cSt (25 °C)
description
viscosity 350 cSt (25 °C)
functional group
oleic acid
functional group
-
functional group
-
functional group
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
form
liquid
form
-
form
viscous liquid
form
viscous liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
lipid type
oils
lipid type
-
lipid type
-
lipid type
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lard oil
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
awg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the known total lipid content of this analytical lard oil standard? Or is there any documentation on fatty acid or triglyceride content for this substance?
    1 answer
    1. This product is not tested for use as an analytical standard. This material is of porcine origin, however, the total lipid content is not determined. A previous porcine lard oil product, which is no longer available, was primarily made up of oleic acid (53 %), palmitic acid (21 %), linoleic acid (10 %), and steric acid (4-5 %). This product may have a similar profile. The free fatty acids content is listed on the lot-specific certificate of analysis.
      Please see the link below to review a sample Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/L0657-BULKSLCR5893.pdf