Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4360,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
9824, monoclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
human
technique(s)
capture ELISA: 2-4 μg/mL, immunohistochemistry: 25 μg/mL, neutralization: suitable, western blot: 1-2 μg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LIF(3976)
Immunogen
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone 9824, purified immunoglobulin, lyophilized powder | description clone 2H2.2, Chemicon®, from mouse | description IgG fraction of antiserum, lyophilized powder | description affinity isolated antibody, lyophilized powder |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form affinity isolated antibody |
| Gene Information human ... LIF(3976) | Gene Information human ... LIF(3976) | Gene Information human ... LIF(3976) | Gene Information mouse ... Lif(16878) |
| species reactivity human | species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity mouse |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source goat | biological source goat |
| clone 9824, monoclonal | clone 2H2.2, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?