Przejdź do
L109
Lorglumide sodium salt
solid
Synonim(y):
(±)-4-[(3,4-Dichlorobenzoyl)amino]-5-(dipentylamino)-5-oxopentanoic acid sodium salt, CR 1409
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
801,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H31Cl2N2NaO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
481.39
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
801,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: >10 mg/mL, H2O: 10 mg/mL, methanol: 28 mg/mL
SMILES string
[Na+].CCCCCN(CCCCC)C(=O)C(CCC([O-])=O)NC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C22H32Cl2N2O4.Na/c1-3-5-7-13-26(14-8-6-4-2)22(30)19(11-12-20(27)28)25-21(29)16-9-10-17(23)18(24)15-16;/h9-10,15,19H,3-8,11-14H2,1-2H3,(H,25,29)(H,27,28);/q;+1/p-1
InChI key
JCNPYMDDOUQTBK-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
human ... CCKAR(886)
Application
Lorglumide sodium salt has been used as a cck-a (cholecystokinin A) receptor antagonist for peptide determination in rat islet cells. It has been used as a CCK1 inhibitor to check the effect of cck1 (cck-a) and cck2 (cck-b) receptors on cerulein-induced upregulation of egr-1 (early growth response 1) expression in rat pancreatic acinar cells.
Biochem/physiol Actions
Potent and selective non-peptide cholecystokinin (CCKA) receptor antagonist; orally active.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)