Przejdź do
L119
L-703,606 oxalate salt hydrate
NK-1 tachykinin receptor antagonist, solid
Synonim(y):
cis-2-(Diphenylmethyl)-N-[(2-iodophenyl)methyl]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine oxalate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
858,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3170,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H29IN2 · C2H2O4 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
598.47 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
858,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-703,606 oxalate salt hydrate, solid
form
solid
Quality Segment
storage condition
desiccated
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 11 mg/mL, H2O: slightly soluble <2 mg/mL
SMILES string
O.OC(=O)C(O)=O.Ic1ccccc1CN[C@@H]2C3CCN(CC3)[C@@H]2C(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C27H29IN2.C2H2O4.H2O/c28-24-14-8-7-13-23(24)19-29-26-22-15-17-30(18-16-22)27(26)25(20-9-3-1-4-10-20)21-11-5-2-6-12-21;3-1(4)2(5)6;/h1-14,22,25-27,29H,15-19H2;(H,3,4)(H,5,6);1H2/t26-,27-;;/m1../s1
InChI key
NJAUFRHNYIJKDW-AJUXDCMMSA-N
Gene Information
human ... TACR1(6869)
Biochem/physiol Actions
Potent and selective non-peptide NK-1 tachykinin receptor antagonist.
Disclaimer
Hygroscopic
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)